Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd | Avantor

3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd

Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. MOLE42154644-100G
Marketsource
Anbieter:   Molekula
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd
Katalognr. MOLE42154644-100G
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  86-81-7
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd

Glass bottle for solids, 100 g

CAS Nummer:  86-81-7
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:86-81-7
  • Formel:C₁₀H₁₂O₄
  • MDL-Nummer:MFCD00003364
  • Molekulargewicht:196.2 g/mol
  • Siedepunkt:311 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:72…75 °C
  • Dichte:1,367 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:201-701-6
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g

Technische Daten