ContactUsLinkComponent
Benzaldehyd ≥98%, GPR RECTAPUR®
  20863.291
 :  
undefined
Benzaldehyd ≥98%, GPR RECTAPUR®
  20863.291
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Assay:
    Min. 98 %
  • Acidity:
    Max. 0.08 meq/g
  • Boiling point:
    177 - 181 °C
  • Density (20/4):
    1.040 - 1.050
 :
 :106.12 g/mol
 :13,01057
 :179 °C (1013 hPa)
 :–26 °C
 :1.049 g/cm³ (20 °C)
 :64 °C
 :Raumtemperatur
 :202-860-4
 :1990
 :9,III
 :GHS07
 :100-52-7
 :C₆H₅CHO
 :MFCD00003299