Benzaldehyd ≥98%, GPR RECTAPUR®
20863.291
:
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L
- Seq:5037
- Assay:Min. 98 %
- Acidity:Max. 0.08 meq/g
- Boiling point:177 - 181 °C
- Density (20/4):1.040 - 1.050
:
:106.12 g/mol
:13,01057
:179 °C (1013 hPa)
:–26 °C
:1.049 g/cm³ (20 °C)
:64 °C
:Raumtemperatur
:202-860-4
:1990
:9,III
:GHS07
:100-52-7
:C₆H₅CHO
:MFCD00003299