HPLC-Probenahmestäbchen, Absorbond Large®
Tensidfreie Probenahmetupfer, PP/PE
TEXWTX716
New Product
Irregular Voltage
: Texwipe
Diese Tupferserie besteht aus 100% Polyester-Vliesmaterial (hydroverwirbelt). Die vollständig thermisch gebundene Konstruktion verhindert Klebstoffkontamination während der Reinigungsvalidierung.
- Doppelte Lage aus Polyester-Vliesstoff für erhöhte Saugfähigkeit
- Hydroverwirbeltes Polyester zur Verwendung auf empfindlichen Oberflächen
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit, reinraumverarbeitet, mit extrem niedrigen Partikel-, NVR- und Ionengehalten
- PP-Griff stellt sicher, dass keine zusätzlichen Kontaminanten eingebracht werden und bietet zugleich eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Autoklavierbar bei trockener Hitze und Dampf
Eingesetzt bei der Herstellung von APIs, Hilfsstoffen, Arzneimitteln und biotechnologischen Produkten.
:
:
:
:
: *Die Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.
- Bezeichnung:Tensidfreie Probenahmetupfer
- Seq:2
- Stiel/Kopf:PP/PE
- Cat. No.:TEXWTX716
- Griffbreite:5 mm
- Kopflänge:26 mm
- Stiellänge:102 mm
- Kopfbreite:13 mm