ContactUsLinkComponent
Kolben, runder Boden, mit Normschliff
  KART1540
 :  KARTELL
undefined
Kolben, runder Boden, mit Normschliff
  KART1540
 :  KARTELL
  • Ext.Ø:
    88 mm
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    148 mm
  • VE:
    1
PFA, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance from −200 to +250 °C
  • Vacuum: suitable
For rotary evaporators and distillation of fine chemicals.