Sulfolan, Supelco®
Glasflasche, 5 mL
Katalognr. 88965-5ML-F
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Tetrahydrothiophene-1,1-dioxide, Tetramethylene sulphone, Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide
- CAS Nummer:126-33-0
- Formel:C₄H₈O₂S
- MDL-Nummer:MFCD00005484
- Molekulargewicht:120.17 g/mol
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
- EINECS:204-783-1
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:5 mL