AuftragsverfolgungKontakt
Benzophenonoxim
Benzophenonoxim
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. MOLE18663882-25G
Marketsource
Anbieter:   Molekula
Benzophenonoxim
Katalognr. MOLE18663882-25G
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  574-66-3
Benzophenonoxim
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  574-66-3
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:574-66-3
  • Formel:C₁₃H₁₁NO
  • MDL-Nummer:MFCD00051461
  • Molekulargewicht:197.24 g/mol
  • EINECS:209-373-6
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g