Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Tiron
Tiron
Tiron
MOLEM46210814
:
Molekula
:
Tiron
MOLEM46210814
:
Molekula
:
Packung:
Glass bottle for solids
VE:
100 g
Seq:
3401
:
:
314.20 g/mol
:
205-741-5
:
GHS07
:
Raumtemperatur
:
149-45-1
:
270573-71-2
:
C₆H₄Na₂O₈S₂
:
MFCD00149531