ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, Fluorbenzol 2.000 µg/ml in Methanol
  EHERYA13781000ME
 :  
Organischer Referenzstandard, Fluorbenzol 2.000 µg/ml in Methanol
  EHERYA13781000ME
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 mL
  • CAS Nr.:
    462-06-6
  • Bezeichnung:
    Fluorbenzol 2.000 µg/ml in Methanol
  • Environmentally Preferable:
  • Formel:
    C₆H₅F
  • Bezeichnung:
    Fluorobenzene