ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, m-Xylol 100 µg/ml in Methanol
Organischer Referenzstandard, m-Xylol 100 µg/ml in Methanol
  EHERXA17945100ME
 :  
Organischer Referenzstandard, m-Xylol 100 µg/ml in Methanol
  EHERXA17945100ME
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 mL
  • CAS Nr.:
    108-38-3
  • Bezeichnung:
    m-Xylol 100 µg/ml in Methanol
  • Formel:
    C₈H₁₀
  • Bezeichnung:
    m-Xylene