Organischer Referenzstandard, 2-Chlor-1,1,1-trifluorethan 100 µg/ml in Methanol
EHERXA11534000ME
:
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:75-88-7
- Bezeichnung:2-Chlor-1,1,1-trifluorethan 100 µg/ml in Methanol
- Environmentally Preferable:
- Formel:C₂H₂ClF₃
- Bezeichnung:2-Chloro-1,1,1-trifluoroethane