ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 4-Chlor-o-toluidin 100 µg/ml in Methanol
Catalog # EHERXA11430000ME
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, 4-Chlor-o-toluidin 100 µg/ml in Methanol
Catalog # EHERXA11430000ME
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 mL
  • CAS Nr.:
    95-69-2
  • Bezeichnung:
    4-Chlor-o-toluidin 100 µg/ml in Methanol
  • Formel:
    C₇H₈ClN
  • Bezeichnung:
    4-Chloro-o-toluidine