Organischer Referenzstandard, Chlormethan (Methylchlorid) 100 µg/ml in Methanol
Catalog # EHERXA11419000ME
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:74-87-3
- Bezeichnung:Chlormethan (Methylchlorid) 100 µg/ml in Methanol
- Formel:CH₃Cl
- Bezeichnung:Chloromethane (methyl chloride)