Organischer Referenzstandard, 1-Methylphenanthren 10 µg/ml in Cyclohexan
Catalog # EHERL20900000CY
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:10 mL
- CAS Nr.:832-69-9
- Bezeichnung:1-Methylphenanthren 10 µg/ml in Cyclohexan
- Formel:C₁₅H₁₂
- Bezeichnung:1-Methylphenanthrene