Pestizid- Referenzstandard, 1,2,4,5-Tetrachlorbenzol 10 µg/ml in Cyclohexan
EHERL17354500CY
:
- Packung:Glasflasche
- VE:10 mL
- CAS Nr.:95-94-3
- Bezeichnung:1,2,4,5-Tetrachlorbenzol 10 µg/ml in Cyclohexan
- Environmentally Preferable:
- Formel:C₆H₂Cl₄
- Bezeichnung:1,2,4,5-Tetrachlorobenzene