Pestizid- Referenzstandard, 1,3-Dichlorbenzol 10 µg/ml in Cyclohexan
Katalognr. EHERL12371000CY
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:10 mL
- CAS Nr.:541-73-1
- Bezeichnung:1,3-Dichlorbenzol 10 µg/ml in Cyclohexan
- Formel:C₆H₄Cl₂
- Bezeichnung:1,3-Dichlorobenzene