Organischer Referenzstandard, Koffein 10 µg/ml in Methanol
Catalog # EHERL11693000ME
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:10 mL
- CAS Nr.:58-08-2
- Bezeichnung:Koffein 10 µg/ml in Methanol
- Formel:C₈H₁₀N₄O₂
- Bezeichnung:Caffeine