AuftragsverfolgungKontakt
Berzelius-Becherglas, DURAN®
100 ml, 78 mm, 50 mm
  SCOT211260106
Berzelius-Becherglas, DURAN®
  SCOT211260106
Berzelius-Becherglas, DURAN®
Berzelius-Becherglas, DURAN®
100 ml, 78 mm, 50 mm
SFr. 37.10
1 * 1 ST
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar. Ohne Ausguss und Graduierung.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Autoklavierbar
  • Ext.Ø:
    50 mm
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    78 mm