AuftragsverfolgungKontakt
4-Brombenzonitril
Glass bottle for solids, 25 g
  MOLEM30424821
Marketsource
 :   Molekula
4-Brombenzonitril
  MOLEM30424821
 :  Molekula
Marketsource
 :  623-00-7
4-Brombenzonitril
Glass bottle for solids, 25 g
 :  623-00-7
1 * 25 g
 :  p-Bromobenzonitrile
  •  :623-00-7
  •  :C₇H₄BrN
  •  :MFCD00001811
  •  :182.02 g/mol
  •  :236 °C (1013 hPa)
  •  :∼90 °C
  •  :1,562 g/cm³ (20 °C)
  •  :130 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :210-764-9
  •  :3439
  •  :6.1,III
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g