Pipette tips, macro
Standard, großvolumig, 500 - 1200 µl, -, SofTouch™ elektronische Pipetten mit 1200 µl, 10 Racks à 96 Stück
Katalognr. HAMI11009-18
Anbieter: HAMILTON BONADUZ
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Verpackt:10 Racks à 96 Stück
- Steril:-
- Volumen:500 - 1200 µl
- Spitzentyp:Standard, großvolumig
- Zur Nutzung mit:SofTouch™ elektronische Pipetten mit 1200 µl