Alzweck-Klebeband, 924, Scotch® ATG
MMMA9241955
: 3M
- Breite:19,0 mm
- Bezeichnung:Allzweckklebestreifen, besteht aus drucksensitivem Acrylklebefilm
- VE:12 Roll
Acrylkleber auf einem verdichteten Mantel aus Kraftpapier. Selbstklebendes Allzweck-Transferband.
- Bindet zahlreiche ähnliche und nicht ähnliche Materialien aneinander, z. B. Metalle, Glas, Holz, Papiere, Farben und viele Kunststoffe
Länge: 55 m.
Farbe: Transparent.