Filamentklebeband, 8981, Scotch®
Katalognr. 817-0452
Anbieter: 3M
Technische Daten
- Breite:50 mm
- Bezeichnung:Filamentband, mit Klebstoff aus synthetischem Kautschuk
- Seq:02
- VE:1 Roll
Technische Daten
Über diesen Artikel
Hochleistungsfilamentband 8981 aus Scotchpro™ mit PP verstärkt und durchgehender Glasfaserverstärkung und synthetischem Kautschukklebstoff.
- Backing provides excellent resistance to nicks, abrasion and moisture
- High shear adhesion for low unit cost
- Heavy-duty closure of hard-to-adhere or high recycled content fiberboard
Länge: 50,0 m
Farbe: Transparent