1-Octadecen
Katalognr. EHERC15710400
Anbieter: EHRENSTORFER
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:0,25 g
- Seq:3029
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:252.48 g/mol
Siedepunkt:315 °C (1013 hPa)
Siedepunkt:315 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:17.5 °C
Dichte:0.789 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:204-012-9
CAS-Nummer:112-88-9
Formel:C₁₈H₃₆
MDL-Nummer:MFCD00009003