Messkolben zur Bestimmung des Ölgehalts, weiße Graduierung, SILBERBRAND
612-3805
: Brand
- NS:19/26
- Kapazität:100 ml
- Teilung:0 - 5 ml; 5 - 30 ml
- VE:1
- Toleranz:± 0,2 ml
Borosilikatglas 3.3, mit hohlem NS-Stopfen aus Glas.
- Auf Einguss justiert (TC, In)
- Unterteilung 0 bis 5 ml (Fehlergrenze 0,10 ml ±)
- Unterteilung 5 bis 30 ml (Fehlergrenze 0,5 ml ±)
Zur Bestimmung des Ölgehalts in Wasser-in-Öl-Emulsionen (z. B. Bohröl).
: DIN 51368.