Bänder, Bleifolie, 420
Klebeband 3M™, Bleifolie auf der Rückseite mit grünem Gummiklebstoff, 24,0 mm
Katalognr. MMMA4202533
Anbieter: 3M
Direkt zu
Product Details & Documents
Dieses Bleifolienband hat eine Bleifolienrückseite mit einem grünen Gummiklebstoff und einer durchsichtigen, leicht ablösbaren Folienfolie.
- Gute Anpassungsfähigkeit
- Widersteht Flammen, Feuchtigkeit, Wetter und UV-Zersetzung
- Elektrisch und thermisch leitfähig
- Starke Säure- und Basenbeständigkeit
- Wirkt als Strahlungsbarriere
- Kann in bestimmte Formen gestanzt werden
Das Band wird als Maskierungsmittel beim Galvanisieren und als Feuchtigkeits- und Strahlungsbarriere bei bestimmten Anwendungen verwendet. Der Bleifolienträger bietet eine gute Anpassungsfähigkeit und hat elektrisch und thermisch leitende Eigenschaften.
Länge: 33,0 m
Farbe: Silber
Technische Daten
- Breite:24,0 mm
- Bezeichnung:Klebeband 3M™, Bleifolie auf der Rückseite mit grünem Gummiklebstoff