AuftragsverfolgungKontakt
Vortex-Mischer, Lab Dancer | Avantor
Vortex-Mischer, Lab Dancer
Anbieter:   IKA
Vortex-Mischer, Lab Dancer
Anbieter:  IKA
Zertifikate
Vortex-Mischer, Lab Dancer
1 Varianten
Product Details & Documents
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
  • Catalog No:
  • 444-0020
  • 442-0021
  • 444-0664
  • Modell:
  • lab dancer
  • lab dancer
  • lab dancer
  • Schüttelbewegung:
  • Orbital
  • Orbital
  • Orbital
  • Orbit:
  • 4,5 mm
  • 4,5 mm
  • 4,5 mm
  • Drehzahlbereich:
  • 2800 min⁻¹ fixiert
  • 2800 min⁻¹ fixiert
  • 2800 min⁻¹ fixiert
  • Max. Kapazität:
  • 0,1 kg, inklusive Aufsatz
  • 0,1 kg, inklusive Aufsatz
  • 0,1 kg, inklusive Aufsatz
  • Motorleistung Aufnahme/Abgabe:
  • 1,2/0,8 W
  • 1,2/0,8 W
  • 1,2/0,8 W
  • Ø×H:
  • 100×70 mm
  • 100×70 mm
  • 100×70 mm
  • Max. Mischvolumen:
  • 50 ml
  • 50 ml
  • 50 ml
  • Max. Ø der Röhrchen (mm):
  • 30 mm
  • 30 mm
  • 30 mm
  • Gewicht:
  • 0,55 kg
  • 0,55 kg
  • 0,55 kg
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Vortex-Mischer, lab dancer, EU-Stecker
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 319.00
    SFr. 319.00
    1 * 1 ST
       SFr. 319.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    444-0020
    Modell
    lab dancer
    Schüttelbewegung
    Orbital
    Orbit
    4,5 mm
    Drehzahlbereich
    2800 min⁻¹ fixiert
    Max. Kapazität
    0,1 kg, inklusive Aufsatz
    Motorleistung Aufnahme/Abgabe
    1,2/0,8 W
    Ø×H
    100×70 mm
    Max. Mischvolumen
    50 ml
    Max. Ø der Röhrchen (mm)
    30 mm
    Gewicht
    0,55 kg
  • Vortex-Mischer, lab dancer, UK-Stecker
    Artikel gestrichen
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    442-0021
    Modell
    lab dancer
    Schüttelbewegung
    Orbital
    Orbit
    4,5 mm
    Drehzahlbereich
    2800 min⁻¹ fixiert
    Max. Kapazität
    0,1 kg, inklusive Aufsatz
    Motorleistung Aufnahme/Abgabe
    1,2/0,8 W
    Ø×H
    100×70 mm
    Max. Mischvolumen
    50 ml
    Max. Ø der Röhrchen (mm)
    30 mm
    Gewicht
    0,55 kg
  • Vortex-Mischer, lab dancer, CH-Stecker
    Artikel gestrichen
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    444-0664
    Modell
    lab dancer
    Schüttelbewegung
    Orbital
    Orbit
    4,5 mm
    Drehzahlbereich
    2800 min⁻¹ fixiert
    Max. Kapazität
    0,1 kg, inklusive Aufsatz
    Motorleistung Aufnahme/Abgabe
    1,2/0,8 W
    Ø×H
    100×70 mm
    Max. Mischvolumen
    50 ml
    Max. Ø der Röhrchen (mm)
    30 mm
    Gewicht
    0,55 kg