Einhängethermostate, EH 4 basic
Anbieter: IKA
Zertifikate
Über diesen Artikel
Einhängethermostat zur Temperierung bis 100 °C in offenen Bädern (mindestens 150 mm tief).
- Erfüllt alle Sicherheitsanforderungen für elektrisch betriebene Geräte.
- Für den beaufsichtigten Gebrauch bestimmt.
- Betrieb nur mit nicht-brennbaren Flüssigkeiten
- Für alle Standard-Badgefäße geeignet
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery: Lieferung mit Universalklemme.
Caution:
Frequently Bought Together