Schutzbrillen für Helme, 3M™ Helmet Integrated Eyewear
Catalog # MMMAV6B
Supplier: 3M
Specifications
- Typ:Anti-UV, antistatisch, kratzfest
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Integrierte Brille für Peltor™-Helme
- Seq:01
- Verglasung:Grey
- VE:1
Specifications
About this item
3M™ Integrated Eyewear V6B have a clear lens and are easy to attach to the headband of 3M™ Safety helmets. The unique design allows the glasses to slide easily between the helmet shell and headband.
- Brillen lassen sich zum Schutz der Augen einfach am Stirnband von 3M™ Sicherheitshelmen befestigen
- Passen sich eng an die Wangen des Trägers an und bieten hervorragenden Schutz vor Partikeln und Staub
- Langlebige Linsenbeschichtung hilft, physikalische und chemische Schäden zu minimieren
- Einfach einzustellen für eine gute Passform
Certifications: EN 166; (EN 172)