Magnetrührer, ESP
Magnetrührer, ESP, EU-Stecker
Katalognr. 442-1118
Anbieter: VELP SCIENTIFIC
Direkt zu
Product Details & Documents
Ultraflacher Magnetrührer ohne bewegliche mechanische Komponenten.
- Einstellbares Rührsystem mit Mikroprozessorsteuerung
- Sanftes Starten ermöglicht eine optimale Steigerung der Drehzahl
- Platte und Gehäuse aus chemisch widerstandsfähigen Materialien
Technische Daten
- Bezeichnung:Magnetrührer, ESP, EU-Stecker
- Cat. No.:442-1118
- B×T×H:160×230×33 mm
- Plattenmaterial:Technopolymer
- Max. Rührmenge H₂O:5 L
- Drehzahlbereich:up to 1100 min⁻¹
- Gewicht:0,9 kg
- Leistungsaufnahme:5 W