AuftragsverfolgungKontakt
Pipettierbälle
Pipettierball, Flipmodell, für Pipetten bis zu 100 ml
  BRND25400
 :   Brand
Pipettierbälle
  BRND25400
 :  Brand
Pipettierbälle
Pipettierbälle
Pipettierball, Flipmodell, für Pipetten bis zu 100 ml
SFr. 26.50
1 * 1 ST
Rot gefärbte Pipettierbälle mit zwei oder drei Ventilen.
  • Standard- und Universalmodell: drei Ventile (Ventil A: Luft entweichen lassen; Ventil S: Befüllen; Ventil E: Abgabe)
  • Flip-Modell: zwei Ventile (Befüllen/Abgabe); Entweichen von Luft über ein automatisches Ventil
Die Modelle Universal und Flip können für Pipetten bis zu 100 ml und das Standardmodell für Pipetten bis zu 10 ml verwendet werden.
  • Bezeichnung:
    Pipettierball, Flipmodell, für Pipetten bis zu 100 ml