n-Hexan
Glasflasche, 1 L
Codice catalogo ROTHAE05.1
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- Numero CAS:110-54-3
- Formula:H₃C(CH₂)₄CH₃
- Numero MDL:MFCD00009520
- Molecular Weight:86.18 g/mol
- IndexMerck:13,04712
- Punto di ebollizione:69 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:–94,3 °C
- Densità:0,659 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:–22 °C
- temperatura di conservazione:Raumtemperatur
- EINECS:203-777-6
- UN:1208
- ADR:3,II
Specifiche
Specifiche
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L