Hexan (Isomerengemisch), extra trocken 99.9%, AcroSeal®
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:92112-69-1
Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
MDL-Nummer:MFCD02179311
:86.18 g/mol
Merck-Index:13,04712
Siedepunkt:69 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:–95 °C
Dichte:0.659 g/cm³
Blitz Pt:–22 °C
EINECS:203-777-6
UN:1208
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07
:GHS08
:GHS09
Lagertemperatur:Raumtemperatur
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Colorless Liquid
- Assay:≥99.9 % total C6 isomers
- Water:≤50 ppm
Ergebnisse des Spezifikationstests
Zugehörige Informationen
Zertifikate
Suche nach ChargennummerACRO61037