AuftragsverfolgungKontakt
n-Heptan | Avantor
n-Heptan
Glasflasche, 2,5 L
Katalognr. ROTH7337.1
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umfeld
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
n-Heptan
Katalognr. ROTH7337.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  142-82-5
n-Heptan
n-Heptan
Glasflasche, 2,5 L
CAS Nummer:  142-82-5
Preis
166.80 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  high purity solvents
  • CAS Nummer:142-82-5
  • Formel:H₃C(CH₂)₅CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00009544
  • Molekulargewicht:100.20 g/mol
  • Merck-Index:13,04679
  • Siedepunkt:98,4 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–90,6 °C
  • Dichte:0,6838 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:–4 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-563-8
  • UN:1206
  • ADR:3,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2,5 L