Natriumdodecylsulfat (SDS) C12, Pierce™
Catalog # PIER28312
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:500 g
- Seq:3645
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:288.38 g/mol
Merck-Index:14,08636
Schmelzender Platingehalt:204…207 °C
Dichte:1.1 g/cm³ (20 °C)
Blitz Pt:>100 °C
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:205-788-1
UN:1325
ADR:4.1,II
:GHS02
:GHS06
CAS-Nummer:151-21-3
Formel:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MDL-Nummer:MFCD00036175