ContactUsLinkComponent
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Natriumdodecylsulfat (SDS)
  DG093
 :  
undefined
Natriumdodecylsulfat (SDS)
  DG093
 :  
  • VE:
    500 g
  • Seq:
    3645
 :
 :288.38 g/mol
 :14,08636
 :204…207 °C
 :1.1 g/cm³ (20 °C)
 :>100 °C
 :Raumtemperatur
 :205-788-1
 :1325
 :4.1,II
 :GHS02
 :GHS06
 :151-21-3
 :CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
 :MFCD00036175