Glycerin
Marketsource
Anbieter: GERBU BIOCHEMICALS
Direkt zu
Über diesen Artikel
Synonyme: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
- CAS Nummer:56-81-5
- Formel:HOCH₂CH(OH)CH₂OH
- MDL-Nummer:MFCD00004722
- Molekulargewicht:92.09 g/mol
- Merck-Index:13,04497
- Siedepunkt:290 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:18,6 °C
- Dichte:1,26 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:177 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-289-5
2 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
- CAS Nummer:56-81-5
- Formel:HOCH₂CH(OH)CH₂OH
- MDL-Nummer:MFCD00004722
- Molekulargewicht:92.09 g/mol
- Merck-Index:13,04497
- Siedepunkt:290 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:18,6 °C
- Dichte:1,26 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:177 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-289-5
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVEVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



