AuftragsverfolgungKontakt
Methanol
Glasflasche, 2,5 L
Katalognr. ROTH7342.1
Entzündlich
Giftig
Gesundheit
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Methanol
Katalognr. ROTH7342.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  67-56-1
Methanol
Methanol
Glasflasche, 2,5 L
CAS Nummer:  67-56-1
Preis
SFr. 61.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
  • CAS Nummer:67-56-1
  • Formel:CH₃OH
  • MDL-Nummer:MFCD00004595
  • Molekulargewicht:32.04 g/mol
  • Merck-Index:13,05984
  • Siedepunkt:64,6 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–98 °C
  • Dichte:0,7918 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:11 °C (geschlossener Tiegel)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-659-6
  • UN:1230
  • ADR:3,II
  • ERREICHEN:01-2119433307-44
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2,5 L
Technische Daten