Methanol ≥99,8%
Glasflasche, 1 L
Anbieter: VWR Chemicals
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
- CAS Nummer:67-56-1
- Formel:CH₃OH
- MDL-Nummer:MFCD00004595
- Molekulargewicht:32.04 g/mol
- Merck-Index:13,05984
- Siedepunkt:64,6 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–98 °C
- Dichte:0,7918 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:11 °C (geschlossener Tiegel)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-659-6
- UN:1230
- ADR:3,II
- ERREICHEN:01-2119433307-44
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Assay (GC):Min. 99.8 %
- Acidity:Max. 0.0005 meq/g
- Alkalinity:Max. 0.0003 meq/g
- Evaporation residue:Max. 5 ppm
- Water:Max. 0.05 %
- Absorbance (220 nm):Max. 0.4
- Absorbance (240 nm):Max. 0.15
- Absorbance (260 nm):Max. 0.02
- Transmittance (220 nm):Min. 45 %
- Transmittance (240 nm):Min. 75 %
- Transmittance (260 nm):Min. 96 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L
- Cat. No.:20834.291
- Umweltzertifizierung:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
- Umweltfreundlichkeit:Unbedenklicher für Mensch und Umwelt