ContactUsLinkComponent
Ethanol (unversteuert) ≥99,8%, CHROMASOLV™, Gradienten-Qualität für die HPLC, Riedel-de Haën™
Ethanol (unversteuert) ≥99,8%, CHROMASOLV™, Gradienten-Qualität für die HPLC, Riedel-de Haën™
  • Environmentally Preferable:
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
  • Umweltzertifizierung:
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
  • Refractive Index:
    n20/D 1.3600 (lit.)
  • Assay (GC):
    Min. 99.8 %
  • Refractive index (n 20/D):
    1.361 - 1.363
  • Density (D 20/4):
    0.789 - 0.791
  • Non-volatile matter:
    Max. 0.001 %
  • Free acid (as CH₃COOH):
    Max. 0.005 %
  • Free alkali (as NH₃):
    Max. 0.0005 %
  • Water (Karl Fischer):
    Max. 0.05 %
  • Absorbance at 210 nm:
    Max. 1.00
  • Absorbance at 225 nm:
    Max. 0.26
  • Absobance at 254 nm:
    Max. 0.02
  • Absorbance at 300 nm:
    Max. 0.004
  • Fluorescence (chinin) at 254 nm:
    Max. 1 ppb
  • Fluorescence (chinin) at 365 nm:
    Max. 1 ppb
  • HPLC Gradient at 235 nm:
    Max. 5 mAU
  • HPLC Gradient at 254 nm:
    Max. 2 mAU
  • zinc (Zn):
    Max. 5 ppm
  • application test:
    complying
  • Vapor Pressure:
    44.6 mmHg ( 20 °C)
  • Vapor Density:
    1.59 (vs air)
Frequently Bought Together