ContactUsLinkComponent
2-Propanol ≥99,5% (durch GC), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Riedel-de Haën™
undefined
2-Propanol ≥99,5% (durch GC), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Riedel-de Haën™
  • Environmentally Preferable:
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
  • Umweltzertifizierung:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • Appearance:
    complying
  • Identity (IR):
    complying
  • Assay (GC):
    Min. 99.5 %
  • Density (D 20/20):
    0.785 - 0.788
  • Density (D 25/25):
    0.783 - 0.787
  • Refractive index (n 20/D):
    1.377 - 1.378
  • Non-volatile matter:
    Max. 20 ppm
  • Water (Karl Fischer):
    Max. 0.2 %
  • Acidity or alkalinity:
    complying
  • Acidity:
    complying
  • Iron (Fe):
    Max. 0.0001 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 0.0002 %
  • Aldehydes, Ketones (as CH₃CocH₃):
    Max. 0.05 %
  • Benzene:
    Max. 0.0001 %
  • Benzene and related substances:
    complying
  • Methanol (GC):
    Max. 0.02 %
  • Peroxides:
    complying
  • Absorbance:
    complying
  • Volatile impurities (GC):
    complying
  • Residual solvents:
    complying
  • Autoignition Temperature:
    750 °F
Frequently Bought Together