ContactUsLinkComponent
2-Propanol ≥99,7% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), ULTRA RESI-ANALYZED® für die Analyse von organischen Rückständen, J.T.Baker®
2-Propanol ≥99,7% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), ULTRA RESI-ANALYZED® für die Analyse von organischen Rückständen, J.T.Baker®
Catalog # 9334-03
Supplier:  Avantor
   Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
CAS Number:  
undefined
2-Propanol ≥99,7% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), ULTRA RESI-ANALYZED® für die Analyse von organischen Rückständen, J.T.Baker®
Catalog # 9334-03
Supplier:  Avantor
   Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    4 L
  • Seq:
    5162
  • Environmentally Preferable:
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
  • Umweltzertifizierung:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
Specifications
Specification Test Results
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    = 5
  • FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL):
    ≤5
  • ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL):
    ≤10
  • Assay (CH₃CHOHCH₃) (by GC, corrected for water):
    ≥99.7 %
  • Color (APHA):
    ≤10
  • Residue after Evaporation:
    ≤1.0 ppm
  • Water (by KF, coulometric):
    ≤0.1 %
Specification Test Results
About this item
 :
 :60.1 g/mol
Merck Index:13,05228
Boiling Pt:82 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–89 °C
Density:0.786 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:12 °C
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:200-661-7
UN:1219
ADR:3,II
 :Packaged under inert gas.
REACH:01-2119457558-25
 :GHS02
 :GHS07
CAS Number:67-63-0
Formula:(CH₃)₂CHOH
MDL Number:MFCD00011674