1-Octanol ≥98%, gereinigt
Glasflasche, 1 L
Anbieter: VWR Chemicals
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: n-Octanol
- CAS Nummer:111-87-5
- Formel:H₃C(CH₂)₆CH₂OH
- MDL-Nummer:MFCD00002988
- Molekulargewicht:130.23 g/mol
- Merck-Index:13,06784
- Siedepunkt:195 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–16 °C
- Dichte:0,8246 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:81 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-917-6
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer14510306.pdf spec_VWRC20850.296 spec_VWRC20850.296 spec_VWRC20850.296_de
Produktspezifikation
1L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415101)
Verpackungsinformationen
SDS_DE_CH_VWRC20850 SDS_DE_CH_VWRC20850.pdf sds_VWRC20850
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Assay:Min. 98 %
- Boiling point:194 - 196 °C
- Density (20/4):0.824 - 0.827
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L