AuftragsverfolgungKontakt
1-Octadecanol, Supelco® | Avantor
1-Octadecanol, Supelco®
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Katalognr. 74723-5G
Anbieter:   Merck
1-Octadecanol, Supelco®
Katalognr. 74723-5G
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  112-92-5
1-Octadecanol, Supelco®
1-Octadecanol, Supelco®
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
CAS Nummer:  112-92-5
Preis
SFr. 164.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
  • CAS Nummer:112-92-5
  • Formel:H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00002823
  • Molekulargewicht:270.5 g/mol
  • Merck-Index:12,08960
  • Siedepunkt:336 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:56…57 °C
  • Dichte:0,805…0.815 g/cm³ (60 °C)
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-017-6
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g