AuftragsverfolgungKontakt
Trichloressigsäure
Trichloressigsäure
Corrosive
Irritant
Environment
Marketsource
Supplier:   Roth Carl
Trichloressigsäure
Supplier:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
Trichloressigsäure
Trichloressigsäure
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Synonyms:  TCA
  • CAS Number:76-03-9
  • Formula:Cl₃CCOOH
  • MDL Number:MFCD00004177
  • Molecular Weight:163.39 g/mol
  • Merck Index:13,09700
  • Boiling Pt:196 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:54…56 °C
  • Density:1,63 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:113 °C (geschlossener Tiegel)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:200-927-2
Product Family Options
Product Information
  • Packung
    VE
    Availability
    Price
  • Glasflasche für Feststoffe
    500 g
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 111.50
    SFr. 111.50
    1 * 500 g
       SFr. 111.50
    Specifications:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glasflasche für Feststoffe
    1 kg
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - SFr. 207.00
    SFr. 207.00
    1 * 1 kg
       SFr. 207.00
    Specifications:
    Marketsource
    Marketsource