Trichloressigsäure
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Catalog # MOLE27071914-1KG
Marketsource
Supplier: Molekula
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: TCA
- CAS Number:76-03-9
- Formula:Cl₃CCOOH
- MDL Number:MFCD00004177
- Molecular Weight:163.39 g/mol
- Merck Index:13,09700
- Boiling Pt:196 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:54…56 °C
- Density:1,63 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:113 °C (geschlossener Tiegel)
- Storage Temperature:Raumtemperatur
- EINECS:200-927-2
Specifications
Specifications
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 kg