Trichloressigsäure
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Über diesen Artikel
Synonyme: TCA
- CAS Nummer:76-03-9
- Formel:Cl₃CCOOH
- MDL-Nummer:MFCD00004177
- Molekulargewicht:163.39 g/mol
- Merck-Index:13,09700
- Siedepunkt:196 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:54…56 °C
- Dichte:1,63 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:113 °C (geschlossener Tiegel)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-927-2
3 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme: TCA
- CAS Nummer:76-03-9
- Formel:Cl₃CCOOH
- MDL-Nummer:MFCD00004177
- Molekulargewicht:163.39 g/mol
- Merck-Index:13,09700
- Siedepunkt:196 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:54…56 °C
- Dichte:1,63 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:113 °C (geschlossener Tiegel)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-927-2
Product Family Options
Produktinformationen
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



