AuftragsverfolgungKontakt
Dichlormethan ≥99% stabilisiert
Health
Irritant
Dichlormethan ≥99% stabilisiert
Certificates
Dichlormethan ≥99% stabilisiert
Dichlormethan ≥99% stabilisiert
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Stabilized with ca. 50 ppm amylene
Purity: 99+% CAS No.: 75-09-2 Molecular Formula: CH2Cl2 Formula Weight: 84.93 Refractive Index: 1.4244 Odour: Sweet Boiling Point: 39-40° Beilstein Reference: 1730800 Merck Reference: 14,6063 UN No.: 1593 MDL No.: MFCD00000881
Synonyms:  Methylene chloride, DCM
  • CAS Number:75-09-2
  • Formula:CH₂Cl₂
  • MDL Number:MFCD00000881
  • Molecular Weight:84.93 g/mol
  • Merck Index:14,6063
  • Boiling Pt:39…40 °C
  • Melting Pt:–95 °C
  • Density:1,325
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:200-838-9
  • ADR:6.1,III
  •  :Stabilisiert mit 2-Methyl-2-buten (iso-Amylen) 50 ppm
  • UN:1593
Product Family Options
Product Information