AuftragsverfolgungKontakt
2-Chlorpropan, Supelco®
Glasflasche, 5 mL
Katalognr. 02489-5ML
Entzündlich
Reizend
Anbieter:   Merck
2-Chlorpropan, Supelco®
Katalognr. 02489-5ML
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  75-29-6
2-Chlorpropan, Supelco®
2-Chlorpropan, Supelco®
Glasflasche, 5 mL
CAS Nummer:  75-29-6
Preis
SFr. 259.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 mL
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:75-29-6
  • Formel:C₃H₇Cl
  • MDL-Nummer:MFCD00000867
  • Molekulargewicht:78.54 g/mol
  • Merck-Index:13,05231
  • Siedepunkt:35,74 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–117 °C
  • Dichte:0,86 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:–42 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:2356
  • ADR:3,I
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
  • EINECS:200-858-8
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    5 mL
Technische Daten