1,2-Dichlorpropan, Supelco®
Glasflasche, 1 mL
Katalognr. 02577-1ML
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Propylene dichloride
- CAS Nummer:78-87-5
- Formel:ClH₂CCH₂CH₂Cl
- MDL-Nummer:MFCD00000868
- Molekulargewicht:112.99 g/mol
- Merck-Index:12,08039
- Siedepunkt:96 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–100 °C
- Dichte:1,158 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:15 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:1279
- ADR:3,II
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
- EINECS:201-152-2
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL