ContactUsLinkComponent
1,2-Dichlorethan, extra trocken 99.8%, AcroSeal®
Katalognr. 326841000.
CAS-Nummer:  
undefined
1,2-Dichlorethan, extra trocken 99.8%, AcroSeal®
Katalognr. 326841000.
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle, AcroSeal®
  • VE:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Water:
    ≤0.005 % (Coulometric)
  • GC:
    ≥99.75 %
  • Residue after evaporation:
    ≤0.002 %
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
 :
 :98.96 g/mol
Merck-Index:13,03831
Siedepunkt:81…85 °C (760 mmHg)
Schmelzender Platingehalt:–35 °C
Dichte:1.25 g/cm³
Blitz Pt:13 °C
EINECS:203-458-1
UN:1184
ADR:3,II
 :GHS06
 :GHS08
 :GHS02
Lagertemperatur:Raumtemperatur
CAS-Nummer:107-06-2
Formel:ClH₂CCH₂Cl
MDL-Nummer:MFCD00000963