Pestizid- Referenzstandard, 1,2,3-Trichlorpropan 1.000 µg/ml in Methanol
Catalog # PROOCILULM69111.2
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1,2 mL
- CAS Nr.:96-18-4
- Bezeichnung:1,2,3-Trichlorpropan 1.000 µg/ml in Methanol
- Formel:C₃H₅Cl₃
- Bezeichnung:1,2,3-Trichloropropane